Merck
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M101
Umicore
Sinónimos:
Grubbs Catalyst® M1, Dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 115,00
5 G
US$ 533,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 115,00
5 G
US$ 533,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H76Cl2P2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
923.07
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
120-141 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
Clave InChI
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Metathesis Catalyst
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)