Merck
901759
Sigma-Aldrich
AquaMet
Sinónimos:
(4-((4-Ethyl-4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl)-1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 162,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 162,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H55Cl3N4ORu
Número de CAS:
Peso molecular:
803.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
AquaMet is a highly active catalyst for olefin metathesis in water. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and in reactions in ionic liquids.
Información legal
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Highly active catalysts for olefin metathesis in water.
Skowerski K, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2424-2427 (2012)