Merck
900520
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
Sinónimos:
2-Methyltetrahydrofuran ZerO2®, Degassed and low oxygen 2-methyltetrahydrofuran, Tetrahydrosilvan, 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran
Seleccione un Tamaño
4 X 2 ML
US$ 32,10
US$ 32,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 2 ML
US$ 32,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.07
bp:
78-80 °C (lit.)
US$ 32,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ZerO2®
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
calidad
anhydrous
contiene
250 ppm BHT as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Información legal
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)