Merck
744069
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
absolute, stored over molecular sieve
Sinónimos:
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 137,00
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 137,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
78-80 °C (lit.)
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
calidad
absolute, stored over molecular sieve
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
impurezas
≤0.002% water
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)