Merck
259047
Sigma-Aldrich
4-Indolyl acetate
99%
Sinónimos:
4-Acetoxyindole
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 110,00
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 110,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
100-102 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
Clave InChI
ZXDMUHFTJWEDEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Indolyl acetate has been employed as standard in a protocol for the optimization of gradient reversed phase chromatographic peak capacity for separation of small molecules[1].
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of HIV-1 attachment
  • Prostanoid EP3 receptor antagonist, as a novel antiplatelet agent
  • Indolyl-nitroalkanes via N-bromosuccinimide catalyzed synthesis
  • Psilocybin as a medicinal agent
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Arianne Soliven et al.
Journal of chromatography. A, 1273, 57-65 (2012-12-25)
A general protocol for optimizing peak capacity for the separation of low molecular weight molecules under gradient elution conditions has not yet been developed. By studying the effects of gradient time, flow rate, temperature, final eluent composition, and column length