89983
Benzyl isothiocyanate
analytical standard
Sinónimos:
Benzyl mustard oil, Isothiocyanotaomethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.601 (lit.)
n20/D 1.602-1.605
bp
242-243 °C (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clave InChI
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)