Merck
261653
Sigma-Aldrich
Benzoyl isothiocyanate
98%
Sinónimos:
Benzoylthiocarbimide, N-Benzoyl isothiocyanate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 68,00
25 G
US$ 144,00
US$ 68,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 68,00
25 G
US$ 144,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONCS
Número de CAS:
Peso molecular:
163.20
Beilstein:
606716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 68,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6354 (lit.)
bp
128-131 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N=C=S)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Benzoyl isothiocyanate has been used in the preparation of:
  • 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea, new thiourea derivative[1]
  • guanine[2]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of guanosine and its derivatives from 5-amino-1-beta-d-ribofuranoxyl-4-imidazolecarboxamide. I. Ring closure with benzoyl isothiocyanate.
A Yamazaki et al.
The Journal of organic chemistry, 32(6), 1825-1828 (1967-06-01)
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F
Murat Atiş et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 98, 290-301 (2012-09-25)
A new thiourea derivative, 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea (bcht) has been synthesized from the reaction of 2-amino-4-chlorophenol with benzoyl isothiocyanate. The title compound has been characterized by elemental analyses, FT-IR, (13)C, (1)H NMR spectroscopy and the single crystal X-ray diffraction analysis. The structure