80630
Piperazine hexahydrate
≥98.0% (T)
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (T)
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
42-44 °C
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Clave InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)