1541601
USP
Piperazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
familia API
piperazine
lim. expl.
14 %
fabricante / nombre comercial
USP
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)