72090
Neocuproine hydrochloride monohydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Sinónimos:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulario
powder
calidad
for spectrophotometric det. of Cu
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
Clave InChI
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?