Saltar a
121908
Neocuproine hydrate
99%
Sinónimos:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 86,60
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 361,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-601-9
MDL number:
Assay:
99%
US$ 86,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
InChI key
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neocuproine hydrate is chelating agent and forms complex with Cu+ formed by reduction of Cu+2 by hydroxylamine hydrochloride and produces electrochemiluminescence. It is an efficient ligand for alcohol oxidation with palladium in 1:1 water/DMSO mixtures.
Application
Neocuproine hydrate was used in determination of copper ions in aqueous solution using electrochemiluminescence.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N1626146617N1501
description
99%
description
BioReagent, crystalline
description
98%
description
≥98%
assay
99%
assay
-
assay
98%
assay
≥98%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)