Merck
68633
Supelco
1,3-Dinonadecanoin
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Dinonadecanoyl-rac-glycerol, 1,3-Dinonadecanoylglycerol, DG(19:0/0:0/19:0) [rac], Glyceryl dinonadecanoate
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 1.580,00
US$ 1.580,00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 1.580,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H80O5
Número de CAS:
Peso molecular:
653.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.580,00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-37-39(42)38-46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,42H,3-38H2,1-2H3
Clave InChI
VSZCJVIEISRCQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,3-Dinonadecanoin has been used as a lipid standard in the quantification of phospholipids from dairy products using solid-phase extraction followed by high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV or evaporative light scattering detector (ELSD).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of phospholipids in dairy products by SPE/HPLC/ELSD.
Avalli A and Contarini G
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 185-190 (2005)