Documentos clave
60759
Supelco
Silica gel C₈-Reversed phase Inorganic Sorbent
230-400 mesh, fully endcapped
Sinónimos:
Reversed phase silica gel C8
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 502,00
US$ 502,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 502,00
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
US$ 502,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Silica gel C8-Reversed phase, for column chromatography, fully endcapped
grado
for column chromatography
Nivel de calidad
Formulario
powder
calidad
fully endcapped
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
C8
tamaño de partícula
40-63 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
idoneidad
suitable for column chromatography
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Reversed-phase silica gels are generally suitable to retain catalysts by hydrophobic interactions.[1]
Aplicación
Silica gel C8-reversed phase was used in the purification of tertiary sulphonamide using FSPE.[2] Pressure induced C8 reversed phase silica gel was synthesized through a sol-gel templating technique.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effective viscosity of glycerin in a nanoporous silica gel.
Han, Aijie, et al.
Journal of Applied Physics, 104, 124904-124904 (2008)
J Horn et al.
Topics in current chemistry, 242, 43-75 (2004-01-01)
Catalysts immobilized on solid supports have become valuable tools for simplified product isolation and catalyst recycling. An alternative to covalent attachment to a solid support is to immobilize catalysts by non-covalent bonding through hydrogen bridges, or ionic, hydrophobic or fluorous
Fluorous scavenger for parallel preparation of tertiary sulfonamides leading to secondary amines.
Basle, Emmanuel, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 8138-8140 (2007)