Documentos clave
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 13,40
US$ 13,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 13,40
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
US$ 13,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
envase
1 ea of
Parámetros
5000 psi pressure
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
polymeric
tamaño de partícula
12-20 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the pack size for this product?
    1 answer
    1. The pack size for the product is 1 gram as of August 19, 2022.