570753
Dibenzo[f,h]quinoline
Sinónimos:
1-Aza-triphenylene
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mp
184.0-185.9 °C (lit.)
λmax
257 nm in chloroform
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
InChI key
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the preparation of near infrared luminescent metal (Yb3+, Nd3+, Er3+) azatriphenylene complexes.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?