Merck
667676
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 102,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7F2N
Número de CAS:
Peso molecular:
191.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.570
bp
95 °C/0.4 mmHg
densidad
1.254 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H7F2N/c12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H
Clave InChI
SSABEFIRGJISFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ligand used in a blue-light emitting Ir(III) complexes suitable for use as phosphorescent OLEDs.[1]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
103.3 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Blue-emitting heteroleptic iridium(III) complexes suitable for high-efficiency phosphorescent OLEDs.
Cheng-Han Yang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(14), 2418-2421 (2007-02-24)
Kin-Cheung Chan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15135-15144 (2015-05-06)
A new series of cyclometalated iridium(III) complexes with isocyanoborate ligands [Ir(R2ppy)2(L)(CNBR'3)] (R = H or F; L = CNC6H4Cl-4 or PPh3; R' = Ph, C6F5 or C6H4Cl-4), [Ir(biqb)(ppy)(CNBR''3)] (R'' = C6F5 or C6H4Cl-4) and {Ir(ppy)2(CN)n[CNB(C6F5)3]2-n}(-) (n = 0 or 1)
Wendell Ho-Tin Law et al.
ChemMedChem, 9(6), 1316-1329 (2014-03-20)
We present a new class of phosphorescent cyclometalated iridium(III) bipyridyl-phenylenediamine complexes [Ir(N^C)2 (bpy-DA)](PF6 ) (bpy-DA=4-(N-(2-amino-5-methoxyphenyl)aminomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine; HN^C=2-(2,4-difluorophenyl)pyridine (Hdfppy) (1 a), 2-phenylpyridine (Hppy) (2 a), 2-phenylquinoline (Hpq) (3 a), 2-phenylcinchoninic acid methyl ester (Hpqe) (4 a)) and their triazole counterparts [Ir(N^C)2 (bpy-T)](PF6