Merck
551325
Supelco
3-Heptanone solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
1H App test
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)