Merck
616133
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-d2
≥96 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CD=CD(CH2)7CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
284.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥96 atom % D
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]\C(CCCCCCCC)=C(/[2H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9D,10D
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-FGFBQCSHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)