Saltar a
489727
Hexanoic acid-6,6,6-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Caproic acid-6,6,6-d3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 928,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CD3(CH2)4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
119.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
US$ 928,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
448168489719489700
description
99 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+11
mass shift
M+2
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-3 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
density
1.015 g/mL at 25 °C
density
0.943 g/mL at 25 °C
density
0.935 g/mL at 25 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)