Merck
615420
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole-d6
98 atom % D
Sinónimos:
2-(methyl-d3)-1H-Imidazole-1,4,5-d3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
198 °C (lit.)
densidad
1.104 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
Clave InChI
LXBGSDVWAMZHDD-RSRPWSGMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)