P5835
Propyl 4-hydroxybenzoate
BioXtra
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Formulario
powder
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
mp
95-98 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Categorías relacionadas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)