Documentos clave
53337
Supelco
Potassium Standard for IC
Potassium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 111,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1000 mg/L K+ in water (nominal concentration)
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análisis
1000 mg/L K+ in water, prepared with high purity KNO3 and water
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review