Merck
48457
Supelco
Quinine hydrochloride dihydrate
analytical standard
Sinónimos:
(8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
396.91
Beilstein:
6112655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
≤10.0% (dihydroquinine hydrochloride, HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
9.08% water (theory, dihydrate)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Clave InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Colin Harvey-Lewis et al.
Psychopharmacology, 231(13), 2633-2645 (2014-02-19)
Opioid-dependent humans are reported to show accelerated delay discounting of opioid rewards when compared to monetary rewards. It has been suggested that this may reflect a difference in discounting of consumable and non-consumable goods not specific to dependent individuals. Here