Merck
W297607
Sigma-Aldrich
Quinine monohydrochloride dihydrate
≥95%, FG
Sinónimos:
Quinine monohydrochloride dihydrate, Quinine hydrochloride dihydrate
Seleccione un Tamaño
W297607-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 188,00
1 KG
US$ 456,00
5 KG
US$ 2.220,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W297607-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 188,00
1 KG
US$ 456,00
5 KG
US$ 2.220,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
396.91
Número de FEMA:
2976
Beilstein:
6112655
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
715
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.155
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]22/D −235°, c = 2 in 0.1 M HCl
mp
115-116 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Clave InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Rats can predict aversiveness of Active Pharmaceutical Ingredients.: This study explores the use of rats to predict the aversiveness of various active pharmaceutical ingredients (APIs), including Quinine hydrochloride dihydrate, by measuring behavioral responses. The findings suggest that animal models can be effective in preclinical assessments of API aversiveness, which is crucial for drug formulation and patient compliance (Soto et al., 2018).
  • Impact of sodium lauryl sulfate in oral liquids on e-tongue measurements.: This research investigates the influence of sodium lauryl sulfate on electronic tongue measurements of bitterness in oral liquid formulations containing Quinine hydrochloride dihydrate. The study highlights the importance of excipients in modifying taste perception, which is significant for developing palatable pharmaceutical products (Immohr et al., 2016).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)