Merck
145920
Sigma-Aldrich
Quinine monohydrochloride dihydrate
90%
Sinónimos:
Quinine hydrochloride dihydrate
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 85,20
50 G
US$ 253,00
US$ 85,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 85,20
50 G
US$ 253,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
396.91
Beilstein:
6112655
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 85,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
90%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
mp
115-116 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Clave InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Descripción general
Quinine monohydrochloride dihydrate is commonly used as a standard for bitterness in sensory evaluation experiments of food samples.[1][2]
Otras notas
Remainder hydroquinine hydrochloride dihydrate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Prediction of grape polyphenol astringency by means of a fluorimetric micro-plate assay
Fia G, et al.
Food Chemistry, 113(1), 325-330 (2009)
Temporary modification of salivary protein profile and individual responses to repeated phenolic astringent stimuli.
Dinnella C, et al.
Chemical Senses, 35(1), 75-85 (2010)
Benjamin Troutwine et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 43(12), 2480-2493 (2019-10-09)
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors regulate synaptic plasticity and modulate a wide variety of behaviors. Mammalian NMDA receptors are inhibited by ethanol (EtOH) even at low concentrations. In mice, the F639A mutation in transmembrane domain (TMD) 3 of the NR1 subunit reduces
Hao Jin et al.
Cell, 184(1), 257-271 (2021-01-09)
Hardwired circuits encoding innate responses have emerged as an essential feature of the mammalian brain. Sweet and bitter evoke opposing predetermined behaviors. Sweet drives appetitive responses and consumption of energy-rich food sources, whereas bitter prevents ingestion of toxic chemicals. Here