Key Documents
1.09033
Sigma-Aldrich
reactivo de Schiff
for microscopy
About This Item
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.41
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.1-2.5 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El reactivo de Schiff para el ácido peryódico de Schiff, o reacción de PAS, para microscopia, es una disolución lista para usar que se utiliza para la detección de mucopolisacáridos, glucógeno, mucoproteínas y glucoproteínas, glucolípidos y fosfolípidos, membranas basales y colágeno. La reacción de PAS (ácido peryódico de Schiff) es uno de los métodos químicos más utilizados para la detección de aldehído y mucosustancias en histología. En la reacción de PAS, el material de las muestras histológicas se trata primero con ácido peryódico, lo que produce la oxidación de los 1,2-glicoles en grupos aldehído. La adición del reactivo de Schiff (fucsina-ácido sulfúrico) en el segundo paso hace que los aldehídos reaccionen y produzcan un color rojo brillante. En el resultado final, la reacción de PAS produce una reacción de color específica con polisacáridos no sustituidos, mucopolisacáridos neutros, mucoproteínas y glucoproteínas, y glucolípidos y fosfolípidos. La reacción de PAS puede combinarse luego con el método de tinción de azul alcián para detectar mucosustancias (glucosaminoglucanos). 500 ml son suficientes para 2500-3000 coloraciones. Está registrada como DIV y producto con certificado CE y puede utilizarse para diagnósticos clínicos. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Application
Para microscopia. Disolución colorante lista para usar para diagnóstico celular en medicina humana.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Dorival Mendes Rodrigues-Junior et al.
Investigational new drugs, 38(1), 70-78 (2019-05-19)
Purpose Among alkaloids, abundant secondary metabolites in plants, aporphines constitute a class of compounds with interesting biological activities, including anticancer effects. The present study evaluated the anticancer activities of 14 substances, including four aporphine derivatives acquired through the biomonitoring of
D Piacentini et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 151, 729-742 (2020-05-01)
Nitric oxide (NO) has signalling roles in plant stress responses. Cadmium (Cd) and arsenic (As) soil pollutants alter plant development, mainly the root-system, by increasing NO-content, triggering reactive oxygen species (ROS), and forming peroxynitrite by NO-reaction with the superoxide anion.
Artículos
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.
Contenido relacionado
Conocer la criticidad de la tinción de los tejidos biológicos para investigación y anatomía patológica utilizando colorantes y tintes convencionales y especiales.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.