C1022
Carmine
≥42.0% purity, powder
Sinónimos:
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
Seleccione un Tamaño
US$ 149,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 149,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nombre del producto
Carmine, powder, ≥42.0% (UV-vis)
Ensayo
≥42.0% (UV-vis)
Formulario
powder
color
red
solubilidad
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
Clave InChI
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?