Merck
401765
Sigma-Aldrich
Benceno
anhydrous, 99.8%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6
Número de CAS:
Peso molecular:
78.11
Beilstein:
969212
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
80 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.77 (vs air)
presión de vapor
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1043 °F
lim. expl.
8 %
técnicas
toxicology assay: suitable
impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzene is a six membered aromatic compound. The capability of superhalogen induced ionization of benzene molecules has been reported based on ab initio calculations.[1] Benzene, a commonly used industrial solvent is also an air pollutant and a potent carcinogen.[2]
Aplicación
Benzene may be used in the following processes:
  • Formation of phenyl acetate by aerobic oxidation using Pd catalyst and acetic acid as solvent.[3]
  • Formation of phenol by hydroxylation in the presence of mesoporous carbon nitride supported on vanadium catalyst.[4]
  • As a solvent to prepare nanoparticles of gallium nitride (GaN) by reacting Li3N and GaCl3 at 280°C.[5]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nicole M Taylor et al.
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
The microbial degradation of recalcitrant hydrocarbons is an important process that can contribute to the remediation of oil and gas-contaminated environments. Due to the complex structure of subsurface terrestrial environments, it is important to identify the microbial communities that may
Palladium-catalyzed aerobic acetoxylation of benzene using NOx-based redox mediators.
Zultanski SL and Stahl SS.
Journal of Organometallic Chemistry, 793, 263-268 (2015)
Vanadia supported on mesoporous carbon nitride as a highly efficient catalyst for hydroxylation of benzene to phenol.
Xu J, et al.
Catalysis Science & Technology, 5(3), 1504-1513 (2015)
Ionizing benzene with superhalogens.
Czapla M, et al.
Chemical Physics Letters, 619, 32-35 (2015)
A benzene-thermal synthetic route to nanocrystalline GaN.
Xie Y, et al.
Science, 272(5270), 1926-1927 (1996)
Artículos
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf