Merck
37007
Supelco
Iminoctadine triacetate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N,N″′-(Iminodi-8,1-octanediyl)bisguanidine triacetate
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 503,00
US$ 503,00
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 503,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H53N7O6
Número de CAS:
Peso molecular:
535.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 503,00
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(O)=O.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C18H41N7.3C2H4O2/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;3*1-2(3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);3*1H3,(H,3,4)
Clave InChI
FKWDSATZSMJRLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jinbong Park et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1458-1458 (2020-01-11)
Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory disease of the skin, resulting from an immune dysfunction, that often occurs as a comorbidity of obesity. This investigation evaluated the capacity of Taeumjowi-tang (TJT), a Korean herbal formulation from the Sasang medical tradition
Jihye Min et al.
Medicine, 96(32), e7737-e7737 (2017-08-11)
The purpose of this study was to identify the chemical responsible for cholestatic hepatitis in a 55-year-old woman who ingested 1,1'-iminodi (octamethylene) diguanidinium triacetate (iminoctadine triacetate), a fungicide. The fungicide formulation was also composed of polyoxyethylene nonylphenol (NP-40) and methanol.