Documentos clave
32043BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Positive Control
Seleccione un Tamaño
32043-50
US$ 55,50
US$ 55,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
32043-50
US$ 55,50
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
US$ 55,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
caducidad
24 mo.
Nivel de calidad
técnicas
lateral flow assay: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with BioControl VIP® Gold
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
Componentes
One bottle, 5.0ml
Método de análisis
Lateral Flow
Información legal
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)