Merck
60036BC
Millipore
VIP® Gold EHEC Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
Seleccione un Tamaño
40 TESTS
US$ 371,00
US$ 371,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 TESTS
US$ 371,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
US$ 371,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nombre del producto
VIP® Gold EHEC, BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Agency
AOAC® (OMA)
Health Canada
Línea del producto
VIP®
Formulario
solid
caducidad
6‑12 mo.
envase
pkg of 40
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 60036-40
VIP®
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
técnicas
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
entrada
food(s)
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC)
Descripción general
VIP® Gold for EHEC is a single-step visual immunoassay for the detection of E. coli O157:H7 in a variety of foods including dairy products, meats and poultry, fruits and vegetables, nutmeats, seafood, pasta, and liquid eggs using an 18 - 28 h enrichment protocol. It is applicable to detection of E. coli O157:H7 in raw and cooked beef and vegetables using an 8 hour enrichment protocol.
Aplicación
AOAC Official Method 996.09, Health Canada Method MFLP-87
Características y beneficios
  • Validated for a wide variety of matrices including raw beef, produce, fruit juices and more.Harmonized enrichment protocol with BioControl GDS for E. coli O157:H7 and Shiga Toxin Genes assays allowing for easy PCR-based verification of test results from the same enriched sample.Validated for testing of 375g composite samples of raw beef trim and ground beef.
Componentes
Foil pouch containing test devices
Principio
Each device contains a proprietary reagent system, which forms a visually apparent antigen-antibody-chromogen complex if E. coli O157:H7 is present.
Método de análisis
Visual Immunoprecipitate
Información legal
AOAC is a registered trademark of AOAC International
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.