Documentos clave
35044BC
Millipore
VIP® Gold Listeria Positive Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
caducidad
22 mo.
Nivel de calidad
técnicas
lateral flow assay: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
Componentes
One bottle, 5.0ml
Compatibilidad
BioControl, For use with VIP® Gold
Método de análisis
Lateral Flow
Información legal
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable