Documentos clave
26719
Jeringa Hamilton® GASTIGHT ®, aguja cementada
new
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23s ga (cone tip)
Características
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80080
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
10 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Jeringas herméticas para transferir gases, barril de vidrio con émbolo recubierto de Teflón en su extremo para su sellado.
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)