Documentos clave
HAM80039
Hamilton® chromatography syringe, standard injection
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 180,00
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 180,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
US$ 180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.46 mm × 6.6 mm
aguja D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.47 mm
aguja calibre
26s
volumen × L
10 μL × 51 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)