Jeringas Hamilton
Las jeringas de vidrio Hamilton ofrecen el máximo rendimiento posible para realizar análisis fiables, gracias a sus materiales de calidad y a su mano de obra cualificada. Ofrecen la gama más completa de jeringas convencionales y personalizadas. Las jeringas Hamilton se fabrican para garantizar una exactitud dentro del ±1 % del volumen nominal y una precisión dentro del 1 %, medida al 80 % del volumen total de la escala. El diseño de las dimensiones del cilindro y el émbolo garantiza altos niveles de exactitud y precisión.
Más información sobre
Productos
Jeringas herméticas a los gases Hamilton
Las jeringas herméticas a los gases están diseñadas para dispensar tanto líquidos como gases, y presentan un precinto a prueba de fugas creado por una punta de émbolo de PTFE mecanizada con precisión. El ajuste hermético de la punta garantiza una limpieza eficaz del cilindro de la jeringa, eliminando cualquier resto de muestra. Esta característica es útil cuando se trabaja con muestras heterogéneas, ya que minimiza el riesgo de que se formen depósitos, que puedan provocar el atasco del émbolo. Esta gama de jeringas es ideal para dispensar volúmenes comprendidos entre 100 μl y 100 ml.
Jeringas de microlitros Hamilton
Las jeringas de microlitros están diseñadas específicamente para ser utilizadas con líquidos, e incorporan un émbolo de acero inoxidable ajustado a mano y un cilindro finamente perforado. Estas jeringas son perfectas para manipular muestras homogéneas que no tienden a precipitar ni a adherirse al vidrio.
Jeringas Hamilton para TLC
Las jeringas para cromatografía en capa fina (TLC) tienen las agujas recubiertas con un revestimiento de PTFE a lo largo de 3/4 de pulgada a partir de la punta. El revestimiento reduce la tensión superficial entre la aguja y el líquido, por lo que es ideal para el punteado reproducible de la muestra. La jeringa para TLC se presenta en dos opciones: como aguja cementada (SNTLC) o como aguja de recambio que puede acoplarse a una jeringa estándar de aguja extraíble (RN).
Jeringas Hamilton SampleLock
Con las jeringas Hamilton SampleLock, puede recoger, almacenar, transportar y analizar muestras líquidas o gaseosas de forma segura, ya que evitan la pérdida por evaporación y la contaminación medioambiental. Estas jeringas se ofrecen en varios tamaños, desde 50 μl hasta 100 ml. Estas jeringas cuentan con una válvula de giro sin esfuerzo y un tope trasero positivo que evita eficazmente la pérdida de muestras y el reventón del émbolo. Además, la válvula SampleLock está equipada con roscas adaptadoras luer macho y luer hembra opcionales, lo que garantiza la compatibilidad con diversos conectores y accesorios.