Merck
20960
Sigma-Aldrich
Carbonato de cesio
purum p.a., ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Ácido carbónico dicesio
About This Item
Fórmula lineal:
Cs2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.82
Beilstein:
4546405
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
pérdida
≤2% loss on drying
mp
610 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Promueve la O-alquilación eficiente de los alcoholes para formar carbonatos de alquilo mixtos.
Catalyst for:
aerobic oxidation of primary alcohols[1]
1,4-addition reactions[2]
Reagent for:
Synthesis of phosphazene derivatives[3]
Constrictive binding interactions[4]
Intramolecular C-N cross coupling reactions[5]
Dehydrohalogenative polycondensation[6]
Otras notas
Used for preparing cesium carboxylates which react with halogenides to give esters and lactones [7]; Used for an analogous preparation of thio ethers [8]
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W.H. Kruizinga et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 5183-5183 (1981)
J.W. Huffman et al.
Synthetic Communications, 13, 553-553 (1983)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)