Merck
11133
Sigma-Aldrich
Antimony(V) sulfide
technical, ≥60% Sb basis
Sinónimos:
Antimony pentasulfide
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 370,00
US$ 370,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 370,00
About This Item
Fórmula lineal:
Sb2S5
Número de CAS:
Peso molecular:
403.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 370,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
grado
technical
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
concentración
≥60% Sb
cadena SMILES
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
Clave InChI
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brigitta Müller et al.
Planta, 249(3), 751-763 (2018-11-02)
Fe uptake machinery of chloroplasts prefers to utilise Fe(III)-citrate over Fe-nicotianamine complexes. Iron uptake in chloroplasts is a process of prime importance. Although a few members of their iron transport machinery were identified, the substrate preference of the system is
[Substantiation of maximum permissible levels of antimony trioxide and pentasulide in the atmospheric air of inhabitated places].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 68-69 (1989-04-01)