202126
Carbonato de cesio
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Ácido carbónico dicesio
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
mp
610 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Adrenal gland,Testes
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.