Merck
16540
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromobutyrate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
195.05
Beilstein:
1749700
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
n20/D 1.456
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)