Saltar a
6540-M
L-Tryptophan
Sinónimos:
L-Tryptophan, Trp
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
RTECS - YN6130000
Merck USA index - 14, 9797
Quality Segment
assay
≥98.5% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.0015%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR11761.0837451145
form
crystalline solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98.5% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
white
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
10 g/L
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c