Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.180,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.180,00
Nombre del producto
cis-4-Hydroxy-D-proline,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| color white | color white to faint yellow | color - | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 243 °C (dec.) (lit.) | mp 257 °C (dec.) (lit.) | mp 273 °C (dec.) (lit.) | mp 245-246 °C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?