03891
Ehrlich′s solution
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
Seleccione un Tamaño
US$ 106,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 106,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Ehrlich′s solution,
Formulario
liquid
Nivel de calidad
densidad
1.10 g/mL at 20 °C
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)