30-2501
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for determination of toxic metals, ≥96.0%
Sinónimos:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥96.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tin
disponibilidad
available only in Japan
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
idoneidad
suitable for determination of toxic metals
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?