Merck
296147
Sigma-Aldrich
Dimetil sulfóxido-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein/REAXYS Number:
1237248
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
99.9 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
contains
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
General description
El dimetilsulfóxido-d6 es un disolvente deuterado para RMN que es útil en la investigación y los análisis en los que se utiliza la RMN.
Application
  • Estimación de constantes de disociación (pKa) de oximas a partir de desplazamientos químicos de protones en disolución de dimetil sulfóxido: en esta investigación se utiliza el dimetil sulfóxido-d₆ (DMSO-d₆) para determinar los valores de pKa de oximas, demostrando su papel crucial en la mejora de la precisión de la espectroscopia de RMN de protones para el análisis químico y la investigación en contextos farmacéuticos (Kurtz AP, D′Silva TD, 1987).
  • Estudios de resonancia magnética nuclear de protones en metiltiohidantoínas, tiohidantoínas e hidantoínas de aminoácidos: el DMSO-d₆ es muy utilizado para investigar la estructura y el comportamiento de varios derivados de la hidantoína en la investigación de aminoácidos, demostrando ser esencial para entender las estructuras y funciones de las proteínas, con implicaciones tanto para la industria académica como para la farmacéutica (Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977).
Recommended products
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Diode laser measurements of CD3 quantum yields and internal energy for the dissociation of dimethyl sulfoxide-d6.
Rudolph RN, et al.
J. Chem. Phys. , 106(4), 1346-1352 (1997)
Luís Novo et al.
Molecular pharmaceutics, 12(1), 150-161 (2014-11-11)
The applicability of small interfering RNA (siRNA) in future therapies depends on the availability of safe and efficient carrier systems. Ideally, siRNA delivery requires a system that is stable in the circulation but upon specific uptake into target cells can
Papawee Suabjakyong et al.
PloS one, 10(3), e0122733-e0122733 (2015-03-27)
The basidiomycetous mushroom Phellinus igniarius (L.) Quel. has been used as traditional medicine in various Asian countries for many years. Although many reports exist on its anti-oxidative and anti-inflammatory activities and therapeutic effects against various diseases, our current knowledge of
Contenido relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia de RMN permite dilucidar la estructura molecular y la pureza a través de los estados de espín nuclear en un campo magnético intenso.