SFABIKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
Sinónimos:
qPCR
Seleccione un Tamaño
US$ 100,00
Fecha estimada de envío20 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 100,00
Fecha estimada de envío20 de marzo de 2025
Productos recomendados
Quality Level
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included
hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4603)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4605)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4604)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4617)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with StepOne™
for use with StepOnePlus™
detection method
SYBR® Green
storage temp.
−20°C
General description
La robustez, procesividad y velocidad mejoradas de los kits para qPCR KAPA SYBR FAST tienen como consecuencia eficiencias de amplificación uniformemente elevadas que permiten una cuantificación relativa más precisa para el análisis de la expresión génica. Los kits para qPCR KAPA SYBR FAST, desarrollados para un rendimiento óptimo en las estrictas condiciones de reacción de PCR en tiempo real, exhiben notables mejoras en la relación señal-ruido (fluorescencia), el ciclo de cuantificación (Cq), la linealidad y la sensibilidad.
Application
Features and Benefits
- Una elevada eficiencia de reacción, de entre el 95 % y el 105 %, mejora la precisión y la reproducibilidad.
- Eficiencia no sesgada a través de una amplia variedad de contenidos de GC y longitudes de amplicón.
Detecta de manera uniforme dianas difíciles y con pocas copias
- Mejores resultados de procesividad dan lugar a Cq anteriores.
- Mayor detección de fluorescencia entre diversas dianas ricas en AT y GC.
- La enzima nueva es resistente a la inhibición por SYBR®.
Se realiza una PCR en tiempo real completa en solo 40 minutos
- Tiempos de ejecución un 55 % más cortos con un protocolo de ciclado rápido.
- Mantiene un elevado rendimiento al cambiar de los protocolos convencionales a los rápidos.
Notas rápidas:
- Este kit contiene una enzima biotecnológica optimizada para qPCR utilizando el colorante SYBR Green I.
- La mezcla maestra 2X contiene un tampón patentado. Junto con la nueva enzima, esto mejora la eficiencia de amplificación de dianas ricas en GC y en AT.
- Basta una desnaturalización inicial de 20 segundos a 95 °C para la activación de la enzima. Cuando se trabaja con muestras complejas, se recomienda una desnaturalización inicial de 3 minutos.
- Para el ciclado en 3 etapas, utilice 20 segundos para hibridación del cebador y 1 segundo para la extensión/adquisición de los datos a 72°C.
- No hay que superar los volúmenes de reacción de 25 μl.
Quality
Preparation Note
El colorante SYBR Green I contenido en la mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR FAST (X2) ABI PRISM® y los colorantes ROX/fluoresceína (dependiendo de la configuración del kit) son sensibles a la luz. La exposición a la luz directa durante un tiempo prolongado producirá pérdida de intensidad de la señal fluorescente.
La mezcla maestra para qPCR KAPA SYBR FAST (2X) es estable durante 30 ciclos de congelación-descongelación. Hay que asegurarse de que todos los reactivos se conservan protegidos de la luz a -20°C cuando no se estén utilizando. Cuando están protegidos de la luz, los reactivos son estables en oscuridad a 4°C al menos durante una semana y pueden conservarse a esta temperatura para el uso a corto plazo, siempre que no se contaminen con microbios o nucleasas.
Other Notes
Legal Information
Solo componentes del kit
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.