2GFHSRMDKB
Roche
Mezcla lista para usar de inicio en caliente KAPA2G Fast
2 ×, with dye
Sinónimos:
PCR
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included
hotstart
packaging
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Los kits de ADN polimerasa KAPA2G Fast están diseñados para una PCR rápida, en la que los tiempos de reacción totales son un 20-70 % más cortos que los de las PCR convencionales realizadas con la ADN polimerasa Taq natural. Esto puede conseguirse sin sacrificar el rendimiento de la reacción y no requiere fungibles ni termocicladores especializados para PCR.
La ADN polimerasa KAPA2G Fast HotStart® se suministra en un práctico formato de mezcla lista para utilizar ReadyMix 2X y exenta de cebadores y plantilla. La mezcla ReadyMix contiene ADN polimerasa KAPA2G Fast HotStart (0,5 U por 25 μl de reacción) en un tampón de reacción patentado que contiene dNTP (0,2 mM de cada dNTP a 1X), MgCl2 (1,5 mM a 1X) junto con estabilizadores.
Application
- PCR habitual
- PCR rápida
- Genotipado
- PCR múltiple de colonia específica de alelo (MASC-PCR)
- Genotipado mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Tiempos de extensión de tan sólo 1 segundo por kilobase
- Amplia cobertura de plantillas ricas en AT y en GC.
Alta velocidad, mayor rendimiento:
- Sensibilidad de copia única de muestras complejas
- Mayor producción
Notas rápidas:
- Los kits para PCR KAPA2G Fast HotStart ReadyMix contienen la ADN polimerasa de inicio en caliente KAPA2G Fast diseñada para una PCR rápida.
- Utilice un tiempo de extensión de 1 segundo para amplicones de <1 kb y 15 segundos/kb para amplicones más largos, y ahorre entre un 20 y un 70 % de tiempo de reacción total.
- Sin necesidad de equipos ni fungibles de PCR especializados.
- El sistema amortiguador optimizado ofrece mejores rendimientos, especificidad y sensibilidad, facilitando una hibridación eficiente del cebador en una amplia variedad de longitudes de cebador, contenido de GC y temperaturas de fusión.
- Para una elevada eficiencia de reacción, no deben superarse los volúmenes de reacción de 25 μl.
- La mezcla de reacción KAPA2G Fast HotStart ReadyMix contiene MgCl2 1,5 mM a concentración 1X.
- La mezcla KAPA2G Fast HotStart ReadyMix con colorante incluye dos colorantes de seguimiento inertes para permitir la carga directa en geles de agarosa.
- Los productos de reacción tienen una cola de 3′-dA y pueden clonarse en vectores de clonación TA.
Quality
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.