Saltar a
KCQS00
KiCqStart® SYBR™ Green qPCR ReadyMix™
For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
Oferta disponible
Sinónimos:
qPCR master mix, sybr green qPCR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 reactions
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 423,00
1250 reactions
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.950,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480
detection method
SYBR™ Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es una mezcla maestra lista para usar concentrado X2 que contiene todos los componentes, excepto los cebadores y la plantilla, para la PCR cuantitativa (qPCR) en tiempo real Esta combinación única de tampón patentado, estabilizadores y ADN polimerasa Taq de inicio en caliente proporciona la eficiencia, sensibilidad y especificidad máximas de la PCR y una señal fluorescente robusta cuando se utilizan protocolos de ciclado rápidos o convencionales con SYBR Green qPCR.
Es crucial una amplificación muy específica para conseguir una qPCR satisfactoria con tecnología de colorante SYBR Green I porque este colorante se une a, y detecta, cualquier dsDNA generado durante la amplificación. La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente es inactivada por anticuerpo antes de la etapa inicial de desnaturalización de la PCR.
Application
KiCqStart® SYBR™ Green qPCR ReadyMix™ has been used to perform quantitative real-time PCR (qPCR) for the amplification and quantification of genomic DNA extracted from human gut bacterium Prevotella copri.
Aplicaciones de la PCR:
  • Expresión génica
  • Cuantificación del ADN
  • CHiP
Features and Benefits
  • Resultados del análisis en tan sólo 33 minutos
  • Resultados de la PCR en tiempo real muy eficaces y sensibles
  • Se requiere poca o ninguna optimización
Other Notes
Condiciones de conservación:
La mezcla KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es estable durante 1 año cuando se conserva en un refrigerador a una temperatura constante de -20°C, protegida de la luz. Para su conveniencia, puede conservarse sin congelar entre +2 y +8°C durante un máximo de 6 meses. Después de descongelar, mezcle bien antes de usar. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente el producto. Sin embargo, se demostró que el producto no perdía rendimiento después de 20 ciclos de congelación-descongelación o 2 meses a +20°C.
2X reaction buffer containing optimized concentrations of MgCl2, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart Taq DNA Polymerase, SYBR Green dye, and stabilizers
packaging:
250 reactions* = 2 X 1.25 mL tubes
1250 reactions* = 10 X 1.25 mL tubes
5000 reactions* = 1 X 50 mL tube
*number of reactions based on a 20uL volume
Instrument Compatibility:
Different real-time PCR systems employ different strategies for normalization of fluorescent signals and correction of well-to-well optical variations. It is critical to match the appropriate qPCR reagent to your specific instrument. KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix does not contain an internal reference dye. Compatible instruments include:
  • Bio-Rad® CFX384™
  • Bio-Rad CFX96™
  • Bio-Rad MiniOpticon™
  • Bio-Rad/MJ Chromo4™
  • Bio-Rad/MJ Opticon 2
  • Bio-Rad/MJ Opticon™
  • Cepheid SmartCycler®
  • Eppendorf Mastercycler® ep realplex
  • Eppendorf Mastercycler ep realplex2 s
  • Illumina Eco qPCR
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene 6000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene Q
  • Roche LightCycler® 480
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX384 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX96 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Chromo4 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf SE
MiniOpticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Opticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
SmartCycler is a registered trademark of Cepheid, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
KCQS01KCQS02L6544
description
For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
description
Low ROX™, for ABI and Stratagene instruments
description
with ROX™ for ABI instruments
description
For fast SYBR Green quantitative PCR
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
hotstart, dNTPs included
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
compatibility
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Roche LightCycler 480, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Illumina Eco qPCR
compatibility
for use with Strategene Mx3000P, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with QuantStudio™, for use with Agilent AriaMx, for use with ABI 7500 Fast, for use with Strategene Mx3005P, for use with ABI ViiA 7, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Strategene Mx4000
compatibility
for use with ABI 5700, for use with ABI StepOne, for use with ABI 7900 HT Fast, for use with ABI 7300, for use with ABI 7700, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI 7000
compatibility
for use with ABI 7900, Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 7300, for use with Illumina Eco qPCR, Bio-Rad iCycler iQ, for use with ABI 7700, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with ABI 5700, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Strategene Mx4000, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Strategene Mx3000P, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with ABI 7500 Fast, for use with Strategene Mx3005P, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with ABI 7900 Fast, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with ABI 7900 HT, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Roche LightCycler 480, for use with Bio-Rad CFX384, for use with ABI 7000
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)