Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 reactions | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 423,00 |
1250 reactions | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.770,00 |
Acerca de este artículo
US$ 423,00
Ahorre hasta 22%
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
crude DNA
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI ViiA 7, for use with Agilent AriaMx, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with QuantStudio™, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR™ Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Es crucial una amplificación muy específica para conseguir una qPCR satisfactoria con tecnología de colorante SYBR Green I porque este colorante se une a, y detecta, cualquier dsDNA generado durante la amplificación. La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente es inactivada por anticuerpo antes de la etapa inicial de desnaturalización de la PCR.
Application
- para la amplificación y la cuantificación del ADN en un ensayo de PCR en tiempo real (qPCR)
- en la amplificación y la cuantificación de los transcritos en la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa cuantitativa (qRT-PCR) en dos etapas.
- en la amplificación del ADN complementario (ADNc) mediante un ensayo de PCR en tiempo real (qPCR)
- Expresión génica
- Cuantificación del ADN
- CHiP
Features and Benefits
- Resultados del análisis en tan sólo 33 minutos
- Resultados de la PCR en tiempo real muy eficaces y sensibles
- Se requiere poca o ninguna optimización
Analysis Note
Other Notes
La mezcla KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es estable durante 1 año cuando se conserva en un refrigerador a una temperatura constante de -20°C, protegida de la luz. Para su conveniencia, puede conservarse sin congelar entre +2 y +8°C durante un máximo de 6 meses. Después de descongelar, mezcle bien antes de usar. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente el producto. Sin embargo, se demostró que el producto no perdía rendimiento después de 20 ciclos de congelación-descongelación o 2 meses a +20°C.
presentación:
250 reacciones* = 2 tubos de 1,25 ml
1250 reacciones* = 10 tubos de 1,25 ml
5000 reacciones* = 1 tubo de 50 ml
*número de reacciones basadas en un volumen de 20 µl
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Low ROX™, for ABI and Stratagene instruments | description For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems | description iQ™, with fluorescein for Bio-Rad systems | description for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable |
| usage sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions | usage sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions | usage sufficient for 5000 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions | usage sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions |
| compatibility for use with Strategene Mx3000P, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with QuantStudio™, for use with Agilent AriaMx, for use with Strategene Mx3005P, for use with ABI 7500, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Strategene Mx4000, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI ViiA 7 | compatibility for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Roche LightCycler 480, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad CFX384 | compatibility for use with Bio-Rad iQ 5, for use with Bio-Rad iCycler iQ, for use with Bio-Rad MyiQ | compatibility Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad CFX96, Illumina Eco qPCR, Bio-Rad CFX384, Eppendorf® Mastercycler ep realplex , Bio-Rad MiniOpticon, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Cepheid SmartCycler, Roche LightCycler 480 , Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000 |
| feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart | feature hotstart, dNTPs included |
| detection method SYBR™ Green | detection method SYBR™ Green | detection method SYBR™ Green | detection method probe-based |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?