POLYDIC-RO
Roche
Poly[d(I-C)]
lyophilized, pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units]), pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
Sinónimos:
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
Seleccione un Tamaño
US$ 188,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 188,00
Productos recomendados
descripción
Poly-deoxy-inosinic-deoxy-cytidylic acid
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
mol peso
28814 bp
envase
pkg of 10 U (10108812001 [A<sub>260</sub> units])
pkg of 50 U (11219847001 [A<sub>260</sub> units])
fabricante / nombre comercial
Roche
color
white
mp
54 °C (NaCl, 0.1 M, pH 7.0)
solubilidad
water: soluble
cociente de absorbancia
A290/260 nm 0.24-0.32
A280/260 nm 0.61-0.67
A250/260 nm 1.18-1.30
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
It is also used as a primer template with Kornberg DNA polymerase for the determination of small amounts of dITP, dGTP, and dCTP. Poly(dI-dC) has been used in electrophoretic mobility shift assays (EMSA).[1]
Características y beneficios
Lyophilizate, sodium salt, base ratio 1:1, alternating base sequence
Calidad
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Secuencia
As the sodium ions are part of the product and saturate the phosphate groups, the lyophilisate is salt-free.
Definición de unidad
Unit Conversion: 1 A260 unit corresponds to 50 μg ds DNA.
Nota de preparación
Storage conditions (working solution): Solution is stable to at least 12 months if stored at 2 to 8 °C, contact with DNase or bacteria is to avoid.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?