Saltar a
P4154
Polyinosinic acid potassium salt
Homopolymer
Sinónimos:
Poly(I) potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 237,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 499,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.440,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
US$ 237,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
Application
Polyinosinic acid (Poly(I)) is a homopolymer of inosine that may be used with polycytidylic acid (poly(C)) to form the double-stranded homopolymer (Poly(I) • Poly(C)). TLR3 recognizes double-stranded RNA and is a major effector of the immune response against viral pathogens. (Poly(I) • Poly(C)) is a used as a model RNA to study cell signaling at the level of TLR3. Poly(IC) is a TRIF-dependent toll-like receptor-3 (TLR3) ligand.
Preparation Note
Prepared from IDP using polynucleotide phosphorylase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P9582P9528I3036
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
assay
≥98% (TLC)
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)